Learn More
4-(4-Hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30395898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395898 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395898 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH44572050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde
CAS 2016-07-1
Formule moléculaire C13H7I3O3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H7I3O3/c14-9-5-8(1-2-12(9)18)19-13-10(15)3-7(6-17)4-11(13)16/h1-6,18H
SMILES O=CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1
Nom IUPAC 4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 591.91
Poids de la formule 591.75