Learn More
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-2-butanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466227 25 g 25g
11355045 1 g 1g
11456227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25150.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-48-5 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-48-5
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00048232
Clé InChI OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
CID PubChem 31211
ChEBI CHEBI:68657
Nom IUPAC 4-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Point de fusion 39°C to 42°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 97%