Learn More
4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid, 96%, BLD Pharm™
Code produit 31006290
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006290 1 g
31000053 250 mg
30998890 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31006290 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12421g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid
CAS 500-76-5
Formule moléculaire C13H10O4
Numéro MDL MFCD00059645
Quantité 1 g
SMILES O=C(O)C1=CC=C(OC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 230.22
Pourcentage de pureté 96%