Learn More
4-(4-Hydroxyphényl)-2-butanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407996 100 g 100g
11497986 25 g 25g
11364709 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11407996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14064.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone is used in perfumery, in cosmetics, and as a food additive to impart a fruity odor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(4-hydroxyphényl)-2-butanone est utilisé en parfumerie, dans les cosmétiques et comme additif alimentaire pour produire une odeur fruitée.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5471-51-2
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00002394
Clé InChI NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
CID PubChem 21648
ChEBI CHEBI:68656
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 100 g
Beilstein 776080
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%