Learn More
4-(4-hydroxyphényl)-2 -butanone, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10449490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10449490 50 g Flacon en verre 50g
10614682 250 g Flacon en verre 250g
10249633 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10449490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176470500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5471-51-2
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Numéro MDL MFCD00002394
Clé InChI NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
CID PubChem 21648
ChEBI CHEBI:68656
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82°C to 84°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2COCH3
Quantité 50 g
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.