Learn More
4-(4-hydroxyphényl)-2 -butanone, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10614682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10614682 250 g Flacon en verre 250g
10449490 50 g Flacon en verre 50g
10249633 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10614682 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 176472500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5471-51-2
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Numéro MDL MFCD00002394
Clé InChI NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
CID PubChem 21648
ChEBI CHEBI:68656
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82°C to 84°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2COCH3
Quantité 250 g
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.