Learn More
4-(4'-Hydroxyphényl)-2-butanone, TRC
Code produit 30133921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133921 100 mg 100mg
30004080 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133921 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH949105100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5471-51-2
Formule moléculaire C10 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Synonyme Frambinone, 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, 2-Butanone, 4-(4-hydroxyphenyl)-, 2-Butanone, 4-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, (4-Hydroxybenzyl)acetone, (p-Hydroxybenzyl)acetone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(3-Oxobutyl)phenol, 4-(4-Hydroxy-1-phenyl)-2-butanone, 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanone, 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanone, Frambinone, NSC 26515, Oxyphenylon, Raspberry ketone, Rheosmin
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Poids de la formule 164.0837
Pourcentage de pureté >95%