Learn More
4-(4-hydroxyphényl)-2-méthylthiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15484708
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484708 2 g 2g
15494708 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58411.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30686-73-8
Formule moléculaire C10H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 191.248
Numéro MDL MFCD02642878
Clé InChI HOAYTTLLVORNLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-methyl-4-thiazolyl phenol, 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 4-2-methylthiazol-4-yl phenol, 4-4-hydroxyphenyl-2-methylthiazole, 4-2-methyl-4-thiazolyl phenol for biochemical research, 4-2-methyl-thiazol-4-yl-phenol, phenol, p-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methyl-4-thiazolyl phenol*, 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenol #, phenol, 4-2-methyl-4-thiazolyl-, hydrochloride
CID PubChem 591743
Nom IUPAC 4-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylthiazole
Quantité 2 g
Beilstein 1104995
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 191.25
Pourcentage de pureté 97%