Learn More
4-(4-Hydroxyphényl)cyclohexanone, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15472108 1 g 1g
15482108 5 g 5g
15492108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15472108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55767.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 105640-07-1 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105640-07-1
Formule moléculaire C12H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Numéro MDL MFCD00210693
Clé InChI SLJYPZJZQIHNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-hydroxyphenyl cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl cyclohexan-1-one, 4-4-hydroxyphenyl-cyclohexanone, cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl, 4-4-hydroxyphenyl-1-cyclohexanone, acmc-1cukv, 4-4-oxocyclohexyl phenol, ksc495c5l, 4-4'-hydroxyphenyl-cyclohexanone
CID PubChem 4598916
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)cyclohexan-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Point de fusion 170°C to 175°C
Quantité 1 g
Beilstein 3269332
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté ≥97%