Learn More
4-(4-Iodobenzyl)morpholine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10536133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10536133 1 g 1g
10198304 5 g 5g
10720364 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10536133 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29311DA
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 299159-27-6
Formule moléculaire C11H14INO
Poids moléculaire (g/mol) 303.143
Numéro MDL MFCD04974051
Clé InChI IYDFKIKPNVVXQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-iodobenzyl morpholine, 4-4-iodophenyl methyl morpholine, 4-4-iodo-benzyl-morpholine, 4-iodobenzyl morpholine, 4-morpholinomethyliodobenzene
CID PubChem 2795500
Nom IUPAC 4-[(4-iodophényl)méthyl]morpholine
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Iodobenzyl)morpholine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 303.14
Pourcentage de pureté 95%