Learn More
4-(4-Iodophénoxy)tétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10614785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10614785 5 g Flacon en verre ambré 5g
10194054 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10614785 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52411DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 144808-72-0
Formule moléculaire C11H13IO2
Poids moléculaire (g/mol) 304.127
Numéro MDL MFCD09064966
Clé InChI PQUFKWFIWPZFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-4-iodophenoxy oxane, 4-4-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-iodophenoxy, acmc-20e5io
CID PubChem 24229524
Nom IUPAC 4-(4-Iodophénoxy)oxane
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Iodophenoxy)tetrahydropyran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 304.12
Pourcentage de pureté 97%