Learn More
4-(4-iodophényl)morpholine, Thermo Scientific™
Code produit 10556913
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10556913 1 g Flacon en verre ambré 1g
10167522 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10386584 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10556913 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17411DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 87350-77-4
Formule moléculaire C10H12INO
Poids moléculaire (g/mol) 289.116
Clé InChI YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2795358
Nom IUPAC 4-(4-iodophényl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Iodophenyl)morpholine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-4-iodophenyl morpholine, 4-iodophenylmorpholine, morpholine,4-4-iodophenyl, morpholine, 4-4-iodophenyl, 1-iodo-4-morpholin-4-yl benzene
Poids de la formule 289.11
Pourcentage de pureté 97%