Learn More
4-(4-isocyanatophénoxy)tétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10723854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723854 1 g Flacon en verre ambré 1g
10003123 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723854 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52406DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 892501-94-9
Formule moléculaire C12H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Numéro MDL MFCD09702366
Clé InChI ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate
CID PubChem 24229521
Nom IUPAC 4-(4-isocyanatophénoxy)oxane
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 97%