Learn More
4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10642855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10642855 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10406613 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642855 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43106CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 876316-43-7
Formule moléculaire C10H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.22
Numéro MDL MFCD08271914
Clé InChI LRVCWTODNVVIOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-isocyanatopyrid-2-yl morpholine, 4-4-isocyanatopyridin-2-yl morpholine, morpholine,4-4-isocyanato-2-pyridinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-isocyanate, 4-4-isocyanatopyrid-2-yl-morpholine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine
CID PubChem 18525762
Nom IUPAC 4-(4-isocyanatopyridine-2-yl) morpholine
SMILES O=C=NC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.22
Pourcentage de pureté 95%