Learn More
4,4’-isopropylidènediphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10604832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10604832 100 g Flacon en plastique 100g
10042020 500 g Flacon en plastique 500g
10327670 2 kg Flacon en plastique 2kg
13498378 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10604832 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158241000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-05-7 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-05-7
Formule moléculaire C15H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00002366
Clé InChI IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
CID PubChem 6623
ChEBI CHEBI:33216
Nom IUPAC 4-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4′-Isopropylidenediphenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155.0°C to 158.0°C
Couleur Jaune à orange
Point d’ébullition 220.0°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 227°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2C(C6H4OH)2
Quantité 100 g
Beilstein 06,1011
Merck Index 15,1298
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, slightly soluble in ccl4
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Isopropylidenediphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.