Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-(4-isopropylpipérazin-1-yl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11906571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11906571 1 g 1g
11916571 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11906571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445080010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073354-18-3
Formule moléculaire C19H31BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 330.28
Numéro MDL MFCD06795656
Clé InChI CSORKGLMGUQQOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronicacid,pinacolester, 4-4-isopropylpiperazinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 1-propan-2-yl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 1-isopropyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine
CID PubChem 17750254
Nom IUPAC 1-(propan-2-yl)-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine
SMILES CC(C)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 139°C to 141°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 330.28
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.