Learn More
4‘-(4-Methoxyphenyl)-2,2’ :6’,2″-terpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437166 0.5 g 0.50g
11427166 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437166 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25486.02
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13104-56-8 | C22H17N3O | 339.398 g/mol
4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2″-terpyridine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′-(4-La methoxyphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13104-56-8
Formule moléculaire C22H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 339.398
Numéro MDL MFCD06796987
Clé InChI QAEWAYWLMREGRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-4-methoxyphenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,6-dipyridin-2-ylpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-p-methoxyphenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, qaewaywlmregra-uhfffaoysa, 4'-4-methoxyphenyl-2,2',6',2-terpyridine, 4'-4-methoxyphenyl-2,2':6',2'-terpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,2:6,2-terpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,6-di pyridin-2-yl pyridine, 1-2,6-di 2-pyridyl 4-pyridyl-4-methoxybenzene
CID PubChem 630929
Nom IUPAC 4-(4-méthoxyphényle)-2,6-dipyridine-2-ylpyridine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC(=C2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=CC=N4
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Point de fusion 161°C to 163°C
Quantité 0.5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 339.4
Pourcentage de pureté 98%