Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid |
| CAS | 3153-44-4 |
| Formule moléculaire | C11H12O4 |
| Numéro MDL | MFCD00002795 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C(O)CCC(C1=CC=C(OC)C=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |