Learn More
Acide 4-(4-méthoxyphényl)butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427098 5 g 5g
15417098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60613.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4521-28-2 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid on demethylation with pyridinium hydrochloride affords 4-hydroxyphenylbutyric acid, a key starting material for the synthesis of preclinical candidate LY518674.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4L4’acide-(-méthoxyphényl)butyrique lors d4518674’une déméthylation avec du chlorhydrate de pyridinium fournit de l’acide-hydroxyphénylbutyrique, un matériau de départ clé pour la synthèse du candidat préclinique, soit le TRY .
Solubilité
Légèrement soluble dans le méthanol. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4521-28-2
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00004404
Clé InChI LZHMNCJMXQKSBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methoxyphenyl butyric acid, 4-4-methoxyphenyl butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy, 4-4-methoxyphenyl butyricacid, 4-4-methoxyphenyl-1-butyric acid, p-methoxy-g-phenylbutyric acid, pubchem15207, 4-methoxybenzenebutyric acid, 4-p-methoxyphenylbutyric acid
CID PubChem 78280
Nom IUPAC Acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid
Point de fusion 56°C to 59°C
Quantité 5 g
Beilstein 2416568
Informations sur la solubilité Slightly soluble in methanol. Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 98%