Learn More
Acide 4-(4-méthoxyphényl)butyrique, TRC
Code produit 30475106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3295685G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid
CAS 4521-28-2
Formule moléculaire C11H14O3
Quantité 5 g
Synonyme 4-Methoxybenzenebutanoic Acid, 4-(4-Methoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(p-Methoxyphenyl)butyric Acid, NSC 407553, gamma-(p-Methoxyphenyl)-butyric Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-14-10-7-5-9(6-8-10)3-2-4-11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Poids de la formule 194.0943