Learn More
Acide 4-(4-méthoxyphényl)butyrique, TRC
Code produit 30469566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469566 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469566 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM329568250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid
CAS 4521-28-2
Formule moléculaire C11H14O3
Quantité 250 mg
Synonyme 4-Methoxybenzenebutanoic Acid, 4-(4-Methoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(p-Methoxyphenyl)butyric Acid, NSC 407553, gamma-(p-Methoxyphenyl)-butyric Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-14-10-7-5-9(6-8-10)3-2-4-11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Poids de la formule 194.0943