Learn More
4-(-Méthoxyphényl)pyrimidine--thiol,4-méthoxyphényl)pyrimidine-2-thiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10071724
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10071724 25 g 25g
10573202 1 g 1g
10130832 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071724 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM04163EB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 175202-77-4
Formule moléculaire C11H10N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 218.274
Numéro MDL MFCD00085109
Clé InChI KSXDNCUHISGCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methoxyphenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-methoxyphenyl-3h-pyrimidine-2-thione, maybridge1_004759, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-methoxy-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-methoxyphenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinyl hydrosulfide
CID PubChem 2736768
Nom IUPAC 6-(4-méthoxyphényl)-1H-pyrimidine-2-thione
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC(=S)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 25 g
Poids de la formule 218.28
Pourcentage de pureté 95%