Learn More
4-(4-méthyl-1-pipérazinyl)-2-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15498595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498595 1 g 1g
15418605 250 mg 250mg
15408605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498595 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33704.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 863675-89-2
Formule moléculaire C12H16F3N3
Poids moléculaire (g/mol) 259.276
Numéro MDL MFCD09042650
Clé InChI ILGSVUPRBCGGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methylpiperazin-1-yl-2-trifluoromethyl aniline, 4-4-methyl-1-piperazinyl-2-trifluoromethyl aniline
CID PubChem 16770363
Nom IUPAC 4-(4-méthylpipérazin-1-yl)-2-(trifluorométhyl) aniline
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 259.28
Pourcentage de pureté 97%