Learn More
4-(4-Méthyl-1-pipérazinyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302619
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302619 1 g 1g
11312619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26684.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16153-81-4 | C11H18N3 | 192.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16153-81-4
Formule moléculaire C11H18N3
Poids moléculaire (g/mol) 192.29
Numéro MDL MFCD00172703
Clé InChI MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
CID PubChem 737253
Nom IUPAC 4-(4-aminophenyl)-1-methylpiperazin-1-ium
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
Point de fusion 89°C to 94°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3263
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 97%