Learn More
4,4’-Méthylène bis(2,6-di-tert-butylphénol), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389439 50 g 50g
11453158 100 g 100g
11463158 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18910.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-82-1 | C29H44O2 | 424.669 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-82-1
Formule moléculaire C29H44O2
Poids moléculaire (g/mol) 424.669
Numéro MDL MFCD00008822
Clé InChI MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-methylenebis 2,6-di-tert-butylphenol, bimox m, ionox 220, binox m, antioxidant e 702, mb 1 antioxidant, ethyl 702, ionox 220 antioxidant, etil 702, 4,4'-methylenebis 2,6-di-t-butylphenol
CID PubChem 8372
ChEBI CHEBI:34369
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-Ditert-butyl-4-hydroxyphényl)méthyl]phénol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Point de fusion 154°C to 158°C
Point d’ébullition 289°C (40 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 1916919
Poids de la formule 424.67
Pourcentage de pureté 98%