Learn More
4,4’-méthylènebis(2-méthylcyclohexylamine), 99 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15234814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15234814 250 mL Flacon en verre 250mL
15224814 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15234814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450242500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6864-37-5 | C15H30N2 | 238.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6864-37-5
Formule moléculaire C15H30N2
Poids moléculaire (g/mol) 238.42
Numéro MDL MFCD00075535
Clé InChI IGSBHTZEJMPDSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexanamine, bis 4-amino-3-methylcyclohexyl methane, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis 2-methyl, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexylamine, 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis cyclohexylamine, 4-4-amino-3-methylcyclohexyl methyl-2-methylcyclohexan-1-amine, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexyl-amine, 2,2'-dimethyl-4,4'methylenebis cyclohexylamine
CID PubChem 91555
Nom IUPAC 4-[(4-amino-3-methylcyclohexyl)methyl]-2-methylcyclohexan-1-amine
SMILES CC1CC(CC2CCC(N)C(C)C2)CCC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 93.0°C to 100.0°C
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 0.94
Viscosité 142 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 238.41
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.