Learn More
4,4’-Méthylènebis(isocyanate de cyclohexyle), 90 %, mélange d’isomères, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11905691 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Unit Size:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
11905691 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
11995681 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11905691 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 431791000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5124-30-1 | C15H22N2O2 | 262.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5124-30-1
Formule moléculaire C15H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.35
Numéro MDL MFCD00015405
Clé InChI KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
CID PubChem 21202
ChEBI CHEBI:53216
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)méthyl]cyclohexane
SMILES O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19.0°C to 23.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0660g/mL
Point d’ébullition 112°C to 114°C (1010.0 hPa)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.066
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone
Poids de la formule 262.35
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.