Learn More
4,4’-Méthylènebis(isocyanate de cyclohexyle), 90 %, mélange d’isomères, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995681 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
11905691 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11995681 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431790010
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 5124-30-1 | C15H22N2O2 | 262.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5124-30-1
Formule moléculaire C15H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.35
Numéro MDL MFCD00015405
Clé InChI KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
CID PubChem 21202
ChEBI CHEBI:53216
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexane
SMILES O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19.0°C to 23.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0660g/mL
Point d’ébullition 112°C to 114°C (1010.0 hPa)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1.066
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone
Poids de la formule 262.35
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.