Learn More
4,4'-Méthylène (cyclohexylamine), TRC
Code produit 30474805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474805 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22734010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
CAS 1761-71-3
Formule moléculaire C13 H26 N2
Quantité 10 g
Synonyme Cyclohexylamine, 4,4-methylenebis- (6CI), Cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis- (8CI), 4,4'-Methylenebis[cyclohexanamine], 4,4'-Diaminocyclohexylmethane, 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-Methylenebis(aminocyclohexane), 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine), 4,4'-Methylenedicyclohexanamine, 4,4'-Methylenedicyclohexylamine, 4,4'-Methylenedicyclohexyldiamine, 4-(4-Aminocyclohexylmethyl)-1-cyclohexylamine, 4-(4-Aminocyclohexylmethyl)cyclohexanamine, Amicure PACM, Amicure PACM 20, BACM, Bis(4-aminocyclohexyl)methane, Bis(p-aminocyclohexane)methane, Bis(p-aminocyclohexyl)methane, DDCM, Di(p-aminocyclohexyl)methane, Dicyan, Dicyclohexylmethane-4,4'-diamine, HLR 4219, HLR 4448, Methylenebis(4-aminocyclohexane), Methylenebis(4-cyclohexylamine), PACM, PACM 20, Resoltech 1084, S 509361, Vestamin PACM, Wondamine HM, p,p'-Diaminodicyclohexylmethane, Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis-
Formule InChI InChI=1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
SMILES NC1CCC(CC2CCC(N)CC2)CC1
Nom IUPAC 4-[(4-aminocyclohexyl)méthyl]cyclohexan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 210.36
Poids de la formule 210.2096