Learn More
4,4'-méthylenebis(N,N-diméthylaniline), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline) |
| Note relative au nom | 99+% |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 86.0°C to 90.0°C |
| Couleur | Beige-marron ou gris ou blanc |
| Point d’ébullition | 390.0°C |
| Point d’éclair | 178°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Afficher plus |