Learn More
4,4’-méthylenebis(N,N-diméthylaniline), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468387 50 g 50g
11478387 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18466.18
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-61-1 | C17H22N2 | 254.377 g/mol
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)is used as a chemical intermediate in the manufacture of dyes and for its hydrochloric salt and is also used as an analytical reagent in the determination of lead.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-méthylènebis(N,N-diméthylaniline) est utilisé comme intermédiaire chimique dans la fabrication de colorants et pour son sel chlorhydrique et est également utilisé comme réactif analytique dans la détermination du plomb.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-61-1
Formule moléculaire C17H22N2
Poids moléculaire (g/mol) 254.377
Numéro MDL MFCD00008317
Clé InChI JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
CID PubChem 7567
ChEBI CHEBI:34370
Nom IUPAC 4-[[4-(diméthylamino)phényl]méthyl]-N,N-diméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
Point de fusion 85°C to 88°C
Point d’ébullition 155°C to 157°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 178°C (352°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 479956
Merck Index 14,6176
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 254.38
Pourcentage de pureté ≥98%