Learn More
4,4‘ -Methylenebis(N-phénylmaléimide), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323416 25 g 25g
11313416 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11323416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12862.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide) was used to cure glycidyl ester of eleostearic acid (GEEA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-méthylène bis(N-phénylmaléimide) a été utilisé pour traiter l’ester glycidylique de l’acide éléostéarique (GEEA).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13676-54-5
Formule moléculaire C21H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 358.353
Numéro MDL MFCD00005507
Clé InChI XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismaleimide, bismaleimide s, bis 4-maleimidophenyl methane, diphenylmethanebismaleimide, p,p'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-methylenebis n-phenylmaleimide, bis p-maleimidophenyl methane, 4,4'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-diphenylmethanedimaleimide, 4,4'-biphenylmethanebismaleimide
CID PubChem 83648
Nom IUPAC 1-[4-[[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phényl]méthyl]phényl]pyrrole-2,5-dione
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N3C(=O)C=CC3=O)N4C(=O)C=CC4=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
Point de fusion 156°C to 158°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 333986
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 358.36
Pourcentage de pureté 95%