Learn More
4,4'-Méthylènebis(phényl isocyanate), TRC
Code produit 30472433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472433 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472433 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2273801G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylmethan-4,4'-diisocyanate
CAS 101-68-8
Formule moléculaire C15 H10 N2 O2
Quantité 1 g
Synonyme Isocyanic acid, methylenedi-p-phenylene ester (6CI,8CI), 1,1'-Methylenebis[4-isocyanatobenzene], 4,4'-Bis(isocyanatophenyl)methane, 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane, 4,4'-Diphenylmethane diisocyanate, 4,4'-MDI, 4,4'-Methylenebis(isocyanatobenzene), 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate), 4,4'-Methylenebis(phenylisocyante), 4,4'-Methylenedi(phenyl isocyanate), 4,4'-Methylenedi-p-phenylene diisocyanate, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, 4,4'-Methylenediphenylene isocyanate, Bis(1,4-isocyanatophenyl)methane, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, Bis(isocyanatophenyl)methane, Bis(p-isocyanatophenyl)methane, Di(4-isocyanatophenyl)methane, Diisocyanatodiphenylmethane, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Diphenylmethane diisocyanate, Diphenylmethyl diisocyanate, Diphenylmethylene 4,4'-diisocyanate, Diphenylmethylene diisocyanate, Isocyanic acid, diphenylmethylene ester, MDI, Methylbis(4-phenylisocyanate), Methyldi-p-phenylene isocyanate, Methylene diisocyanate, Methylene diphenyl diisocyanate, Methylenebis(4-isocyanatobenzene), Methylenebis(4-phenyl isocyanate), Methylenebis(4-phenylene isocyanate), Methylenebis(p-phenyl isocyanate), Methylenebis(p-phenylene isocyanate), Methylenebis(phenyl isocyanate), Methylenebis-p-phenylene diisocyanate, Methylenebisphenylene diisocyanate, Methylenedi-p-phenylene diisocyanate, Methylenedi-p-phenylene isocyanate, Methylenediphenylisocyanate, NSC 9596, p,p'-Diphenylmethane diisocyanate, p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate), p,p'-Methylenediphenyl diisocyanate, Diphenylmethan-4,4'-diisocyanate
Formule InChI InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
SMILES O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophényl)méthyl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 250.25
Poids de la formule 250.0742