Learn More
4,4'-Methylenedianiline, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10183060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10183060 250 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10183060 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158042500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-77-9
Formule moléculaire C13H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 198.27
Numéro MDL MFCD00007914
Clé InChI YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-methylenedianiline, 4,4'-diaminodiphenylmethane, dadpm, methylenedianiline, dianilinomethane, tonox, p,p'-methylenedianiline, dianilinemethane, bis 4-aminophenyl methane, 4-4-aminobenzyl aniline
CID PubChem 7577
ChEBI CHEBI:32506
Nom IUPAC 4-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Methylenedianiline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89°C to 94°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2(C6H4NH2)2
Quantité 250 g
Beilstein 13, 238
Merck Index 15, 2982
Poids de la formule 198.27
Pourcentage de pureté ≥96.0% (GC)
Forme physique Liquid