Learn More
4,4'-Méthylénedianiline, TRC
Code produit 30469843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
250 g
Conditionnement:
1g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469843 1 g 1g
30465482 5 g 5g
30468237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30469843 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3041801G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-77-9
Formule moléculaire C13 H14 N2
Poids moléculaire (g/mol) 198.26
Synonyme Aniline, 4,4'-methylenedi- (8CI), Aniline, p,p'-methylenebis- (3CI), 4,4'-Methylenebis[benzenamine], 4,4-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminobiphenylmethane, 4,4'-Diaminodiphenylenemethane, 4,4'-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminophenylmethane, 4,4'-Diphenylmethanediamine, 4,4'-Methylenebis(aniline), 4,4'-Methylenebisbenzeneamine, 4,4'-Methylenedianiline, 4,4'-Methylenedibenzenamine, 4,4'-Methylenediphenylamine, 4-(4-Aminobenzyl)aniline, 4-(4-Aminobenzyl)benzenamine, 4-(p-Aminobenzyl)aniline, Acmex H 84BM, Amicure 101, Ancamine 1692, Ancamine TL, Aradur HT 972GB, Araldite HT 972, Araldite HY 972, Araldite Hardener 972, Araldite Hardener HT 972, Araldite R 972, Bis(4-aminophenyl)methane, Bis(aminophenyl)methane, Bis(p-aminophenyl)methane, DAM, DDM, DEH 50, Di(4-aminophenyl)methane, Diaminodiphenylmethane, Dianilinemethane, Dianilinomethane, Epicure DDM, HT 972, Kayahard PT-AA, MDA, MDA 100, MDA 2200, Methylenedianiline, NSC 4709, Sumicure M, Tonox, Tonox MDA, Wanamine MDA, XU-HY 205, p,p'-Diaminodiphenylmethane, p,p'-Methylenedianiline
Nom IUPAC 4-[(4-aminophényl)méthyl]aniline
SMILES Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis-(4-aminophenyl)methane
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
Poids de la formule 198.1157