Learn More
Chlorhydrate d’acide 4-(4-méthylperhydro-1,4-diazepine-1-yl)benzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10173424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10173424 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10482464 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10173424 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC60351CB
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 303134-03-4
Formule moléculaire C13H19ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.757
Numéro MDL MFCD09064999
Clé InChI KJZVHMAKWMCIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 24229616
Nom IUPAC 4-(4-méthyl-1,4-diazépane-1-yl)benzoïque ;chlorhydrate
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 288.78
Pourcentage de pureté 95%