Learn More
4-(4-méthylperhydro-1,4-diazépine-1-yl)benzonitrile, Thermo Scientific™
Code produit 10327064
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10327064 1 g 1g
10704097 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10327064 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC60316DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 166438-80-8
Formule moléculaire C13H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 215.3
Clé InChI LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
CID PubChem 18001106
Nom IUPAC 4-(4-méthyl-1,4-diazepan-1-yl) benzonitrile
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.3
Pourcentage de pureté 97%