Learn More
4-[(4-méthylpipérazine-1-yl)méthyl]benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10381293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10381293 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10086252 1 g Flacon en verre ambré 1g
10634205 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10381293 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45604CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 439691-80-2
Formule moléculaire C13H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 218.3
Clé InChI DJJFKXUSAXIMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl-4-methylpiperazine, benzaldehyde,4-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 4-4-methylpiperazino methyl benzaldehyde, 4-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 4-4-methyl piperazin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
CID PubChem 7164651
Nom IUPAC 4-[(4-méthylpipérazine-1-yl)méthyl]benzaldéhyde
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.3
Pourcentage de pureté 97%