Learn More
Acide 4-[(4-Méthylpipérazin-1-yl)méthyl]benzoïque dihydroxideHémihydraté, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10451513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10451513 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10330943 1 g Flacon en verre ambré 1g
10295754 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10451513 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45651CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 106261-49-8
Formule moléculaire C13H20Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 307.215
Clé InChI ISHROKOWRJDOSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid dihydrochloride, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzoic acid dihydrochloride, 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl, 4-4-methylpiperazinomethyl benzoic acid dihydrochloride, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl-, dihydrochloride, zlchem 396, ksc909c2h, 4-4-methyl piperazino methyl benzoic acid 2hcl, 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid dih
CID PubChem 10335346
Nom IUPAC acide 4-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]benzoïque;dichlorhydrate
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride 0.5 hydrate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 316.23
Pourcentage de pureté 95%