Learn More
4-(4-méthylpiperazino)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10764081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10764081 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10764081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152912500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methylpiperazino)acetophenone
Note relative au nom 98%
CAS 26586-55-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96°C to 100°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H18N2O
Numéro MDL MFCD00023297
Quantité 250 mg
Synonyme 1-4-4-methylpiperazino phenyl-1-ethanone, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethanone, p-4-methylpiperazino-acetophenone, acetophenone, 4'-4-methyl-1-piperazinyl, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl, ethanone,1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl
Clé InChI IRIZGAMYKHTLKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCN(CC2)C
Nom IUPAC 1-[4-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 218.3
CID PubChem 33551
Poids de la formule 218.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement