Learn More
4-(4-méthylpipérazino)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10029631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10029631 1 g 1g
10110902 10 g -
10585655 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10029631 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SS00001DA
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 16153-81-4
Formule moléculaire C11H18N3
Poids moléculaire (g/mol) 192.29
Numéro MDL MFCD00172703
Clé InChI MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
CID PubChem 737253
Nom IUPAC 4-(4-aminophenyl)-1-methylpiperazin-1-ium
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methylpiperazino)aniline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.28
Pourcentage de pureté 97%