Learn More
4-(4-méthylpipérazino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10582812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582812 250 mg Flacon en verre ambré -
10079101 1 g Flacon en verre ambré 1g
10041524 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10582812 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18701CB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 86620-62-4
Formule moléculaire C12H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.272
Numéro MDL MFCD02682063
Clé InChI UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
CID PubChem 736532
Nom IUPAC Acide4-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoïque
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 97%