Learn More
4-(4-morpholinyle)-2-(trifluorométhyle)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438305 250 mg 250mg
15435867 1 g 1g
15445867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33081.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78335-26-9
Formule moléculaire C11H13F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 246.233
Numéro MDL MFCD01436021
Clé InChI DZEZKCZKDBIQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholin-4-yl-2-trifluoromethyl aniline, 4-morpholin-4-yl-2-trifluoromethyl-phenylamine, 4-morpholino-2-trifluoromethyl aniline, 4-4-morpholinyl-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl-2-trifluoromethyl
CID PubChem 822225
Nom IUPAC 4-morpholine-4-yl-2-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Morpholinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 246.23
Pourcentage de pureté 97%