Learn More
4-(4-Morpholinyl)aniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
1g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468780 5 g 5g
15443217 1 g 1g
11478780 25 g 25g
11429806 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11468780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20292.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2524-67-6 | C10H14N2O | 178.235 g/mol
4-(4-Morpholinyl)aniline is used in the preparation of central nervous system (CNS) active agents, also used in the color developing process in photographs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(4-La morpholinyl)aniline est utilisée pour la préparation d’agents actifs du système nerveux central (CNS), et dans le cadre du processus de développement des couleurs en photographie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Stocker à l’écart des agents oxydants, des hydrures acides, des chlorures acides et des chlorocarbonates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2524-67-6
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.235
Numéro MDL MFCD00006169
Clé InChI PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
CID PubChem 75655
Nom IUPAC 4-morpholine-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-(4-Morpholinyl)aniline
Point de fusion 129°C to 133°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 150957
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl acetate.
Poids de la formule 178.24
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.