Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 4-(4-Morpholinyl)benzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499415 1 g 1g
15409425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499415 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51925.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 568577-88-8 | C16H24BNO3 | 289.182 g/mol
4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘ester pinacol de l‘acide -4(4-morpholinyl)benzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 568577-88-8
Formule moléculaire C16H24BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 289.182
Numéro MDL MFCD04112544
Clé InChI UCPALIMHMYIZPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholin-4-ylbenzeneboronic acid pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholino phenylboronic acid pinacolate, 4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 2795361
Nom IUPAC 4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]morpholine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCOCC3
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 289.18
Pourcentage de pureté 95%