Learn More
4-(4-morpholinyle)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15428558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428558 5 g 5g
15418558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61963.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10282-31-2
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00100115
Clé InChI ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 394808
Nom IUPAC 4-morpholine-4-ylbenzonitrile
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
Point de fusion 85°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Synonyme 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin