Learn More
4-(4-morpholinyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412138
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15412138 5 g 5g
15402138 1 g 1g
15422138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15412138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55779.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2767-91-1 | C9H12N2O | 164.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2767-91-1
Formule moléculaire C9H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.208
Numéro MDL MFCD00704054
Clé InChI QJWQYVJVCXMTJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinopyridine, 4-pyridin-4-yl morpholine, 4-4-pyridyl morpholine, morpholine, 4-4-pyridinyl, acmc-1cmri, 4-4-pyridinyl morpholine, 4-4-morpholinyl pyridine
CID PubChem 4145413
Nom IUPAC 4-pyridine-4-ylmorpholine
SMILES C1COCCN1C2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Morpholinyl)pyridine
Point de fusion 102°C to 108°C
Couleur Jaune à orange
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre