Learn More
Acide boronique de 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15450406 250 mg 250mg
15489887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53126.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 389621-84-5 | C11H14BNO4 | 235.046 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 389621-84-5
Formule moléculaire C11H14BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 235.046
Numéro MDL MFCD03411952
Clé InChI KMNLIQJXZPBCDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid, 4-morpholine-4-carbonyl phenyl boronic acid, 4-morpholinocarbonyl phenyl boronic acid, 4-4-boronobenzoyl morpholine, 4-morpholine-4-carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinylcarbonyl phenyl, 4-boronophenyl morpholin-4-yl methanone, 4-morpholin-4-ylcarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-morpholinylcarbonyl phenyl
CID PubChem 2773546
Nom IUPAC [4-(morpholine-4-carbonyle)phényle]acide boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 126°C to 132°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 235.05
Pourcentage de pureté 98%