Learn More
Alfa Aesar™ 4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Code produit 11317569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317569 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11317569 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H28034.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
CAS 364794-79-6
Formule moléculaire C17H26BNO3
Numéro MDL MFCD04974052
Quantité 1g
Synonyme 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-methylmorpholino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-morpholin-4-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
Clé InChI JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCOCC3
Nom IUPAC 4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholine
Poids moléculaire (g/mol) 303.209
CID PubChem 2795502
Poids de la formule 303.2
Pourcentage de pureté 97%