Learn More
4-(4-nitrobenzyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10573481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10573481 5 g Flacon en verre 5g
10376530 10 g Flacon en verre 10g
10454575 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10573481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128550050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1083-48-3 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1083-48-3
Formule moléculaire C12H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00006445
Clé InChI MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-nitrobenzyl pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl pyridine, pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl, pyridine, 4-p-nitrobenzyl, 1-p-nitrobenzyl pyridine, 4-p-nitrobenzyl pyridine, 4 4-nitrobenzyl primide, unii-0z6gs37n7h, gamma-p-nitrobenzyl pyridine
CID PubChem 14129
Nom IUPAC 4-[(4-nitrophényl)méthyl]pyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69°C to 72°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)CH2C6H4NO2
Quantité 5 g
Beilstein 20, II, 272
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1,04g/L
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.